Learn More
2-Aminoacetophenon-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422240
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
CAS: 5468-37-1 | C8H10ClNO | 171.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5468-37-1
Summenformel C8H10ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 171.62
MDL-Nummer MFCD00012873
InChI-Schlüssel CVXGFPPAIUELDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminoacetophenone hydrochloride, 2-amino-1-phenylethanone hydrochloride, phenacylamine hydrochloride, 2-aminoacetophenone hcl, 2-aminoacetophenonehydrochloride, 2-amino-1-phenylethan-1-one hydrochloride, alpha-aminoacetophenone hydrochloride, 2-aminoacetophenonehcl, ethanone, 2-amino-1-phenyl-, hydrochloride, omega-aminoacetophenone hydrochloride
PubChem CID 2723597
IUPAC-Name 2-Amino-1-Phenylethanon;Hydrochlorid
SMILES Cl.NCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminoacetophenone hydrochloride
Schmelzpunkt ∽194°C (decomposition)
Geruch Odorless
Menge 50 g
Formelmasse 171.63
Reinheit (%) 98%