Learn More
2-Aminopyrimidin-5-Boronsäure Pinacolester, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15471196
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Aminopyrimidin-5-Boronsäure-Pinacolester wird bei der Herstellung von Phosphoinositid-3-Kinasen (PI3K)-Hemmern verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in Chloroform.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln und Säuren. Lagerung bei -2 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 402960-38-7
Summenformel C10H16BN3O2
Molekulargewicht (g/mol) 221.067
MDL-Nummer MFCD06795685
InChI-Schlüssel BPQVMIDUTRJYSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminopyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-amine, 2-aminopyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-amine, 2-amino-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyrimidin-2-amine, 2-aminopyrimidin-5-yl boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyrimidinamine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyrimidinylamine, 2-2-aminopyrimidin-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 17750212
IUPAC-Name 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidin-2-amin
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(N=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminopyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 206°C to 208°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Soluble in chloroform.
Formelmasse 221.06
Reinheit (%) 96%