Learn More
2-Benzoylthiophen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081871
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
CAS: 135-00-2 | C11H8OS | 188.244 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 135-00-2
Summenformel C11H8OS
Molekulargewicht (g/mol) 188.244
MDL-Nummer MFCD00022495
InChI-Schlüssel DWYFUJJWTRPARQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzoylthiophene, phenyl thiophen-2-yl methanone, phenyl 2-thienyl ketone, methanone, phenyl-2-thienyl, ketone, phenyl 2-thienyl, phenyl 2-thienyl methanone, 2-thienyl phenyl ketone, .alpha.-benzoylthiophene, phenyl-thiophen-2-yl-methanone, 2-benzoyl thiophene
PubChem CID 67262
IUPAC-Name Phenyl(thiophen-2-yl)methanon
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CS2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Benzoylthiophene
Schmelzpunkt 55°C to 57°C
Siedepunkt 124°C to 126°C (0.5 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 3929
Formelmasse 188.25
Reinheit (%) 98%