Learn More
2-Brom-1-[4-(2-thienyl)phenyl]-1-ethanon, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3110259
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 128746-80-5
Summenformel C12H9BrOS
Molekulargewicht (g/mol) 281.167
MDL-Nummer MFCD06659059
InChI-Schlüssel QFHKNYPNLSJEQI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2795250
IUPAC-Name 2-Brom-1-(4-Thiophen-2-ylphenyl)ethanon
SMILES C1=CSC(=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-[4-(2-thienyl)phenyl]-1-ethanone
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 2-bromo-1-4-2-thienyl phenyl-1-ethanone, ethanone,2-bromo-1-4-2-thienyl phenyl, 2-bromo-1-4-thiophen-2-yl phenyl ethanone, acmc-20msyh, 2-bromo-1-thien-2yphenyl ethanone, 2-bromo-4'-thien-2-yl acetophenone, 2-bromo-1-4-thiophen-2-ylphenyl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-4-2-thienyl phenyl, 2-bromo-1-4-thien-2-yl phenyl ethan-1-one
Formelmasse 281.17
Reinheit (%) 97%