Learn More
2-Brom-1-(5-Phenyl-2-Thienyl)-1-Ethanon, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-1-(5-phenyl-2-thienyl)-1-ethanone |
CAS Min. % | 94.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 281.17 |
Reinheit (%) | 95% |