Learn More
2-Brom-4'-Chloracetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434344
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
CAS: 536-38-9 | C8H6BrClO | 233.489 g/mol
2-Bromo-4'-chloroacetophenone is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Bromo-4′-Chloroacetophenon wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 536-38-9
Summenformel C8H6BrClO
Molekulargewicht (g/mol) 233.489
MDL-Nummer MFCD00000625
InChI-Schlüssel FLAYZKKEOIAALB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4'-chloroacetophenone, 2-bromo-1-4-chlorophenyl ethanone, 4-chlorophenacyl bromide, p-chlorophenacyl bromide, 2-bromo-1-4-chlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-4-chlorophenyl, 4'-chlorophenacyl bromide, 2-bromo-p-chloroacetophenone, p-bromoacetyl chlorobenzene, 4'-chloro-2-bromoacetophenone
PubChem CID 68303
IUPAC-Name 2-Brom-1-(4-Chlorophenyl)Ethanon
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4'-chloroacetophenone
Schmelzpunkt 94°C to 98°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 607603
Merck Index 14,2153
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 233.5
Reinheit (%) 98%