Learn More
2-Bromo-4 '-Methylacetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10464735
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 619-41-0
Summenformel C9H9BrO
Molekulargewicht (g/mol) 213.07
MDL-Nummer MFCD00000203
InChI-Schlüssel KRVGXFREOJHJAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4'-methylacetophenone, 2-bromo-1-p-tolyl ethanone, 4-methylphenacyl bromide, 2-bromo-1-4-methylphenyl ethanone, 2-bromo-1-p-tolylethanone, 2-bromo-4-methylacetophenone, 2-bromo-1-4-methylphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2-bromo-4'-methyl, ethanone, 2-bromo-1-4-methylphenyl, p-methylphenacyl bromide
PubChem CID 69272
IUPAC-Name 2-Brom-1-(4-Methylphenyl)ethanon
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4'-methylacetophenone
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 52°C to 53°C
Farbe Weiß bis gelb
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3C6H4COCH2Br
Menge 100 g
Beilstein 07, 309
Formelmasse 213.07
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Nadeln
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-4'-methylacetophenone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.