Learn More
2-(Brommethyl)-1,3-Benzothiazol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10069201 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 106086-78-6
Summenformel C8H6BrNS
Molekulargewicht (g/mol) 228.107
InChI-Schlüssel WFLCAOGKZQTOIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromomethyl-1,3-benzothiazole, 2-bromomethyl benzo d thiazole, 2-bromomethyl benzothiazole, benzothiazole, 2-bromomethyl, benzo d thiazol-2-yl methyl bromide, zlchem 58, pubchem3912, acmc-1bpju, 2-bromomethylbenzothiazole
PubChem CID 2776258
IUPAC-Name 2-(Brommethyl)-1,3-benzothiadiazol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Bromomethyl)-1, 3-benzothiazole
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 228.11
Reinheit (%) 95%