Learn More
2-Brompropiophenon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433414
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2114-00-3
Summenformel C9H9BrO
Molekulargewicht (g/mol) 213.074
MDL-Nummer MFCD00000145
InChI-Schlüssel WPDWOCRJBPXJFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromopropiophenone, 1-propanone, 2-bromo-1-phenyl, alpha-bromopropiophenone, 1-benzoyl-1-bromoethane, 1-bromoethyl phenyl ketone, 2-bromo-1-phenyl-1-propanone, propiophenone, 2-bromo, .alpha.-bromopropiophenone, 2-bromo-1-phenyl-propan-1-one, 2-bromo-propiophenone
PubChem CID 16452
IUPAC-Name 2-Brom-1-Phenylpropan-1-on
SMILES CC(C(=O)C1=CC=CC=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromopropiophenone
Dichte 1.417
Siedepunkt 245°C to 250°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.572
Menge 100 g
UN-Nummer UN2927
Beilstein 508550
Formelmasse 213.08
Reinheit (%) 96%