Learn More
2-Butyrylthiophen, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11437317
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5333-83-5
Summenformel C8H10OS
Molekulargewicht (g/mol) 154.23
MDL-Nummer MFCD00022503
InChI-Schlüssel YXHIINNJOGKPLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butyrylthiophene, 1-2-thienyl-1-butanone, 1-thiophen-2-yl butan-1-one, 2-n-butyrylthiophene, 2-butanoylthiophene, 1-thien-2-ylbutan-1-one, 1-2-thienyl butan-1-one, ketone, propyl 2-thienyl, 1-butanone, 1-2-thienyl, unii-biq5m88olz
PubChem CID 79248
SMILES CCCC(=O)C1=CC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Butyrylthiophene
Dichte 1.09
Siedepunkt 242°C to 244°C
Flammpunkt 102°C (216°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.543
Menge 50 g
Beilstein 110167
IUPAC-Name 1-Thiophen-2-ylbutan-1-on
Formelmasse 154.23
Reinheit (%) 97%