Learn More
2-Chlor-1-Methylimidazol, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7034200
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
CAS: 253453-91-7 | C4H5ClN2 | 116.55 g/mol
2-Chloro-1-methylimidazole is used in pharmaceuticals, drug candidates, ligands for transition metal catalysts and other molecular functional materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chloro-1-methylimidazol wird in Pharmazeutika, Wirkstoffkandidaten, Liganden für Übergangsmetallkatalysatoren und anderen molekularen Funktionsmaterialien eingesetzt.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 253453-91-7
Summenformel C4H5ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 116.55
MDL-Nummer MFCD02179531
InChI-Schlüssel VSCQFRRKWFQPOA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2773332
IUPAC-Name 2-Chlor-1-Methylimidazol
SMILES CN1C=CN=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-1-methylimidazole
Schmelzpunkt -10°C
Menge 250 mg
Synonym 2-chloro-1-methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 2-chloro-1-methyl, pubchem7596, acmc-209gjb, 1-methyl-2-chloro-1h-imidazole, 2-chloro-n-methylimidazole, 1h-imidazole,2-chloro-1-methyl, 2-chloro-1n-methyl-imidazole, 2-chloro-1h-imidazole, n-me, 2-chloro-1h-imidazole, n-methyl
Formelmasse 116.55
Reinheit (%) ≥97%