Learn More
2'-Chlor-4',5'-Difluoracetophenon, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11375315
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121872-94-4
Summenformel C8H5ClF2O
Molekulargewicht (g/mol) 190.574
MDL-Nummer MFCD00671761
InChI-Schlüssel BNODNMUCMFITCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-chloro-4',5'-difluoroacetophenone, 1-2-chloro-4,5-difluorophenyl ethanone, 2-chloro-4,5-difluoroacetophenone, 1-2-chloro-4,5-difluoro-phenyl ethanone, ethanone,1-2-chloro-4,5-difluorophenyl, ethanone, 1-2-chloro-4,5-difluorophenyl, 2-chloro-4 ,5-difluoroacetophenone, 1-acetyl-2-chloro-4,5-difluorobenzene, acmc-20dywg, pubchem4109
PubChem CID 2736489
IUPAC-Name 1-(2-Chlor-4,5-Difluorphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1Cl)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Chloro-4',5'-difluoroacetophenone
Menge 10 g
Formelmasse 190.58
Reinheit (%) 95%