Learn More
2-Chlor-4,6-bis(ethylamino)-1,3,5-Triazin, 96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-4,6-bis(ethylamino)-1,3,5-triazine |
Schmelzpunkt | 227°C to 229°C |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3077 |
Beilstein | 10895 |
Merck Index | 14,8533 |
Formelmasse | 201.66 |
Reinheit (%) | 96% |