Learn More
2-Chlor-4,6-bis(ethylamino)-1,3,5-Triazin, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11336726
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-34-9
Summenformel C7H12ClN5
Molekulargewicht (g/mol) 201.658
MDL-Nummer MFCD00023174
InChI-Schlüssel ODCWYMIRDDJXKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym simazine, gesatop, princep, simanex, aquazine, batazina, herbazin, symazine, tafazine, taphazine
PubChem CID 5216
ChEBI CHEBI:27496
IUPAC-Name 6-Chlor-2-N,4-N-Diethyl-1,3,5-Triazin-2,4-Diamin
SMILES CCNC1=NC(=NC(=N1)Cl)NCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4,6-bis(ethylamino)-1,3,5-triazine
Schmelzpunkt 227°C to 229°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 10895
Merck Index 14,8533
Formelmasse 201.66
Reinheit (%) 96%