Learn More
2'-Chlor-4'-Fluoracetophenon, 98 + %, Thermo Scientific™
34.27 € - 117.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 700-35-6 |
---|---|
Summenformel | C8H6ClFO |
Molekulargewicht (g/mol) | 172.583 |
MDL-Nummer | MFCD00042202 |
InChI-Schlüssel | CSEMGLVHVZRXQF-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1-2-chloro-4-fluorophenyl ethanone, 2'-chloro-4'-fluoroacetophenone, 2-chloro-4-fluoroacetophenone, 1-2-chloro-4-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-chloro-4-fluorophenyl, 1-acetyl-2-chloro-4-fluorobenzene, pubchem4187, 2-chloro-4-fluoracetophenone, ksc631o2l, 4'-fluoro-2'-chloroacetophenone |
PubChem CID | 2736507 |
IUPAC-Name | 1-(2-Chlor-4-Fluorphenyl)ethanon |
SMILES | CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)F)Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11416880
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19880.03 |
1 g | N/A | ||||||
11426880
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19880.06 |
5 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
700-35-6 | |
172.583 | |
CSEMGLVHVZRXQF-UHFFFAOYSA-N | |
2736507 | |
CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)F)Cl |
C8H6ClFO | |
MFCD00042202 | |
1-2-chloro-4-fluorophenyl ethanone, 2'-chloro-4'-fluoroacetophenone, 2-chloro-4-fluoroacetophenone, 1-2-chloro-4-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-chloro-4-fluorophenyl, 1-acetyl-2-chloro-4-fluorobenzene, pubchem4187, 2-chloro-4-fluoracetophenone, ksc631o2l, 4'-fluoro-2'-chloroacetophenone | |
1-(2-Chlor-4-Fluorphenyl)ethanon |
Spezifikation
2'-Chloro-4'-fluoroacetophenone | |
110°C (19 mmHg) | |
1.5255 | |
2249796 | |
CSEMGLVHVZRXQF-UHFFFAOYSA-N | |
1-(2-Chlor-4-Fluorphenyl)ethanon | |
2736507 | |
≥98% |
700-35-6 | |
C8H6ClFO | |
MFCD00042202 | |
1-2-chloro-4-fluorophenyl ethanone, 2'-chloro-4'-fluoroacetophenone, 2-chloro-4-fluoroacetophenone, 1-2-chloro-4-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-chloro-4-fluorophenyl, 1-acetyl-2-chloro-4-fluorobenzene, pubchem4187, 2-chloro-4-fluoracetophenone, ksc631o2l, 4'-fluoro-2'-chloroacetophenone | |
CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)F)Cl | |
172.583 | |
172.59 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen