Learn More
2-Chlor-4-Methoxybenzenboronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7029453
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 219735-99-6
Summenformel C7H8BClO3
Molekulargewicht (g/mol) 186.40
MDL-Nummer MFCD03411935
InChI-Schlüssel LOCGPWGCRVKCFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-methoxyphenyl boronic acid, 2-chloro-4-methoxybenzeneboronic acid, 4-borono-3-chloroanisole, 2-chloro-4-methoxyphenyl-boronic acid, boronic acid, 2-chloro-4-methoxyphenyl, 2-chloro-4-methoxyphenylboronicacid, pubchem1781, 2-chloro-4-methoxy-phenyl boronic acid, acmc-209fq2, ksc201q2h
PubChem CID 2773330
IUPAC-Name (2-Chlor-4-methoxyphenyl)boronsäure
SMILES COC1=CC=C(B(O)O)C(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-methoxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt ∼202°C
Menge 1 g
Formelmasse 186.4
Reinheit (%) 95%