Learn More
2-Chlor-N,N-Dimethyl-4-Nitroanilin, 96 %, Thermo Scientific™
31.15 € - 327.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 6213-19-0
Summenformel C8H9ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.622
MDL-Nummer MFCD00043604
InChI-Schlüssel OZKAWTHGBGLZKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-nn-dimethyl-4-nitroaniline, benzenamine, 2-chloro-n,n-dimethyl-4-nitro, n,n-dimethyl-4-nitro-2-chloroaniline, 2-chloro-4-nitrophenyl dimethylamine, 3-chloro-4-dimethylamino nitrobenzene, 3-chloro-4-dimethylaminonitrobenzene, 2-chloro-n,n-dimethyl-4-nitrobenzenamine, benzenamine,2-chloro-n,n-dimethyl-4-nitro, 2-chloro-4-nitro-n,n-dimethylaniline
PubChem CID 80343
IUPAC-Name 2-Chlor-N,N-dimethyl-4-nitroanilin
SMILES CN(C)C1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Products 3
Product Code Brand Menge Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Menge Price Quantity & Availability  
15450209
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63488.MD
250 mg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15430209
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63488.03
1 g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15440209
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63488.06
5 g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Description
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Chemical Identifiers
6213-19-0
200.622
OZKAWTHGBGLZKC-UHFFFAOYSA-N
80343
CN(C)C1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])Cl
C8H9ClN2O2
MFCD00043604
2-chloro-nn-dimethyl-4-nitroaniline, benzenamine, 2-chloro-n,n-dimethyl-4-nitro, n,n-dimethyl-4-nitro-2-chloroaniline, 2-chloro-4-nitrophenyl dimethylamine, 3-chloro-4-dimethylamino nitrobenzene, 3-chloro-4-dimethylaminonitrobenzene, 2-chloro-n,n-dimethyl-4-nitrobenzenamine, benzenamine,2-chloro-n,n-dimethyl-4-nitro, 2-chloro-4-nitro-n,n-dimethylaniline
2-Chlor-N,N-dimethyl-4-nitroanilin
Specifications
2-Chloro-N,N-dimethyl-4-nitroaniline
C8H9ClN2O2
UN2811
OZKAWTHGBGLZKC-UHFFFAOYSA-N
2-Chlor-N,N-dimethyl-4-nitroanilin
80343
96%
6213-19-0
MFCD00043604
2-chloro-nn-dimethyl-4-nitroaniline, benzenamine, 2-chloro-n,n-dimethyl-4-nitro, n,n-dimethyl-4-nitro-2-chloroaniline, 2-chloro-4-nitrophenyl dimethylamine, 3-chloro-4-dimethylamino nitrobenzene, 3-chloro-4-dimethylaminonitrobenzene, 2-chloro-n,n-dimethyl-4-nitrobenzenamine, benzenamine,2-chloro-n,n-dimethyl-4-nitro, 2-chloro-4-nitro-n,n-dimethylaniline
CN(C)C1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])Cl
200.622
200.62
Fest
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
GHS H-Satz
H302-H312-H332
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6,1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:GIFTIGER FESTSTOFF, ORGANISCH, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 228-280-1
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen