Learn More
2-Chlor-N,N-Dimethyl-4-Nitroanilin, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15430209
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6213-19-0
Summenformel C8H9ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.622
MDL-Nummer MFCD00043604
InChI-Schlüssel OZKAWTHGBGLZKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-nn-dimethyl-4-nitroaniline, benzenamine, 2-chloro-n,n-dimethyl-4-nitro, n,n-dimethyl-4-nitro-2-chloroaniline, 2-chloro-4-nitrophenyl dimethylamine, 3-chloro-4-dimethylamino nitrobenzene, 3-chloro-4-dimethylaminonitrobenzene, 2-chloro-n,n-dimethyl-4-nitrobenzenamine, benzenamine,2-chloro-n,n-dimethyl-4-nitro, 2-chloro-4-nitro-n,n-dimethylaniline
PubChem CID 80343
IUPAC-Name 2-Chlor-N,N-dimethyl-4-nitroanilin
SMILES CN(C)C1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-N,N-dimethyl-4-nitroaniline
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 200.62
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest