Learn More
2-Chlorpyrimidin-5 -Boronsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7056177
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
CAS: 1003845-06-4 | C4H4BClN2O2 | 158.35 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1003845-06-4
Summenformel C4H4BClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 158.35
MDL-Nummer MFCD08063113
InChI-Schlüssel YTCIHPTZKKWKKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloropyrimidine-5-boronic acid, 2-chloro-5-pyrimidineboronic acid, 2-chloropyrimidin-5-yl boronic acid, acmc-2097pq, ksc493q8p, 2-chloropyrimidin-5-boronic acid, 2-chloro-5-pyrimidinylboronic acid, 2-chloro-pyridineyl-5-boronic acid, 2-chloro-pyrimidine-5-boronic acid
PubChem CID 21747362
IUPAC-Name (2-Chlorpyrimidin-5-yl)boronsäure
SMILES OB(O)C1=CN=C(Cl)N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloropyrimidine-5-boronic acid
Farbe Weiß
Menge 250 mg
Formelmasse 158.35
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Pulver