Learn More
2-Cyanobenzolboronsäure-1,3-Propandiolester, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15439287
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 172732-52-4
Summenformel C10H10BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 187.005
MDL-Nummer MFCD04039012
InChI-Schlüssel REQZFVYFYAZUMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1,3,2-dioxaborinan-2-yl benzonitrile, 2-cyanophenylboronic acid 1,3-propanediol ester, 2-2-cyanophenyl-1,3,2-dioxaborinane, 2-cyanobenzeneboronic acid 1,3-propanediol ester, 2-cyanophenylboronic acid propanediol ester, 2-cyanophenylboronic acid, 1,3-propanediol cyclic ester, 2-1,3,2-dioxaborinane-2-yl benzonitrile, 2-1,3,2-dioxaborinan-2-yl-benzonitrile, benzonitrile, 2-1,3,2-dioxaborinan-2-yl, 2-cyanophenylboronic acid,1,3-propanediol
PubChem CID 3529602
IUPAC-Name 2-(1,3,2-Dioxaborinan-2-yl)benzonitril
SMILES B1(OCCCO1)C2=CC=CC=C2C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Cyanobenzeneboronic acid 1,3-propanediol ester
Schmelzpunkt 42°C to 45°C
Menge 1 g
Formelmasse 187