Learn More
2-Diethylaminoethylchloridhydrochlorid, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Chemische Identifikatoren
CAS | 869-24-9 |
---|---|
Summenformel | C6H15Cl2N |
Molekulargewicht (g/mol) | 172.09 |
MDL-Nummer | MFCD00012519 |
InChI-Schlüssel | RAGSWDIQBBZLLL-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-chloro-n,n-diethylethanamine hydrochloride, 2-diethylaminoethylchloride hydrochloride, 2-chlorotriethylamine hydrochloride, 2-chloro-n,n-diethylethylamine hydrochloride, 2-diethylamino ethyl chloride hydrochloride, diethylaminoethyl chloride hydrochloride, n,n-diethyl-2-chloroethylamine hydrochloride, 2-chloroethyl diethylamine hydrochloride, unii-ycy6eqt3wa, ethanamine, 2-chloro-n,n-diethyl-, hydrochloride |
PubChem CID | 13363 |
IUPAC-Name | 2-Chlor-N,N-diethylethanamin;hydrochlorid |
SMILES | [H+].[Cl-].CCN(CC)CCCl |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
869-24-9 | |
172.09 | |
RAGSWDIQBBZLLL-UHFFFAOYSA-N | |
13363 | |
[H+].[Cl-].CCN(CC)CCCl |
C6H15Cl2N | |
MFCD00012519 | |
2-chloro-n,n-diethylethanamine hydrochloride, 2-diethylaminoethylchloride hydrochloride, 2-chlorotriethylamine hydrochloride, 2-chloro-n,n-diethylethylamine hydrochloride, 2-diethylamino ethyl chloride hydrochloride, diethylaminoethyl chloride hydrochloride, n,n-diethyl-2-chloroethylamine hydrochloride, 2-chloroethyl diethylamine hydrochloride, unii-ycy6eqt3wa, ethanamine, 2-chloro-n,n-diethyl-, hydrochloride | |
2-Chlor-N,N-diethylethanamin;hydrochlorid |
Spezifikation
2-Diethylaminoethylchloride hydrochloride | |
99.4 | |
208.0°C to 212.0°C | |
1% max. (105°C, 3 hrs) | |
99.5% | |
(C2H5)2NCH2CH2Cl·HCl | |
04, III, 240 | |
Solubility in water: 2000g/L (20°C) | |
[H+].[Cl-].CCN(CC)CCCl | |
172.09 | |
172.1 | |
Kristallpulver |
869-24-9 | |
100.0 | |
Weiß bis Beige | |
Echt | |
C6H15Cl2N | |
MFCD00012519 | |
2-chloro-n,n-diethylethanamine hydrochloride, 2-diethylaminoethylchloride hydrochloride, 2-chlorotriethylamine hydrochloride, 2-chloro-n,n-diethylethylamine hydrochloride, 2-diethylamino ethyl chloride hydrochloride, diethylaminoethyl chloride hydrochloride, n,n-diethyl-2-chloroethylamine hydrochloride, 2-chloroethyl diethylamine hydrochloride, unii-ycy6eqt3wa, ethanamine, 2-chloro-n,n-diethyl-, hydrochloride | |
RAGSWDIQBBZLLL-UHFFFAOYSA-N | |
2-Chlor-N,N-diethylethanamin;hydrochlorid | |
13363 | |
99.5% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Lebensgefahr bei Verschlucken.
Lebensgefahr bei Hautkontakt.
Lebensgefahr bei Einatmen.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 212-786-4
- 2-Diethylaminoethylchloride hydrochloride
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P330-Mund ausspülen.