Learn More
2-Diisopropylaminoethylchloridhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Chemische Identifikatoren
CAS | 4261-68-1 |
---|---|
Summenformel | C8H19Cl2N |
Molekulargewicht (g/mol) | 200.15 |
MDL-Nummer | MFCD00012496 |
InChI-Schlüssel | IUSXYVRFJVAVOB-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-diisopropylaminoethyl chloride hydrochloride, 2-diisopropylamino ethyl chloride hydrochloride, unii-6rmr38fceq, 2-chloroethyldiisopropylamine hydrochloride, 6rmr38fceq, 2-propanamine, n-2-chloroethyl-n-1-methylethyl-, hydrochloride, 2-chloroethyldiisopropylammonium chloride, 2-chloroethyl diisopropylamine hydrochloride, n-chloroethyl diisopropylamine hydrochloride, beta-chloroethyl diisopropylamine hydrochloride |
PubChem CID | 77942 |
SMILES | [H+].[Cl-].CC(C)N(CCCl)C(C)C |
Beschreibung
2-Diisopropylaminoethyl chloride hydrochloride is used as an intermediate in pharmaceuticals, agrochemicals, dyestuffs and in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen2-Diisopropylaminoethylchlorid wird als Zwischenprodukt in Pharmazeutika, Agrochemikalien, Farbstoffen und in der organischen Synthese eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Basen und Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
4261-68-1 | |
200.15 | |
IUSXYVRFJVAVOB-UHFFFAOYSA-N | |
77942 |
C8H19Cl2N | |
MFCD00012496 | |
2-diisopropylaminoethyl chloride hydrochloride, 2-diisopropylamino ethyl chloride hydrochloride, unii-6rmr38fceq, 2-chloroethyldiisopropylamine hydrochloride, 6rmr38fceq, 2-propanamine, n-2-chloroethyl-n-1-methylethyl-, hydrochloride, 2-chloroethyldiisopropylammonium chloride, 2-chloroethyl diisopropylamine hydrochloride, n-chloroethyl diisopropylamine hydrochloride, beta-chloroethyl diisopropylamine hydrochloride | |
[H+].[Cl-].CC(C)N(CCCl)C(C)C |
Spezifikation
2-Diisopropylaminoethyl chloride hydrochloride | |
131°C to 134°C | |
MFCD00012496 | |
3551603 | |
2-diisopropylaminoethyl chloride hydrochloride, 2-diisopropylamino ethyl chloride hydrochloride, unii-6rmr38fceq, 2-chloroethyldiisopropylamine hydrochloride, 6rmr38fceq, 2-propanamine, n-2-chloroethyl-n-1-methylethyl-, hydrochloride, 2-chloroethyldiisopropylammonium chloride, 2-chloroethyl diisopropylamine hydrochloride, n-chloroethyl diisopropylamine hydrochloride, beta-chloroethyl diisopropylamine hydrochloride | |
IUSXYVRFJVAVOB-UHFFFAOYSA-N | |
N-(2-Chlorethyl)-N-propan-2-ylpropan-2-amin;hydrochlorid | |
77942 | |
98% |
4261-68-1 | |
C8H19Cl2N | |
UN2811 | |
Hygroskopisch | |
Soluble in water. | |
[H+].[Cl-].CC(C)N(CCCl)C(C)C | |
200.15 | |
200.15 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H300-H310-H330-H318-H315-H335
Lebensgefahr bei Verschlucken.
Lebensgefahr bei Hautkontakt.
Lebensgefahr bei Einatmen.
Verursacht schwere Augenschäden.
Verursacht Hautreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P332+P313-P361-P363-P501c
H301+H311-H315-H319-H330-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:I; Bezeichnung des Gutes:GIFTIGER FESTSTOFF, ORGANISCH, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 224-238-1
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse TX1521900
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen