Learn More
2-Dimethylaminopropylchlorid-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409916
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4584-49-0
Summenformel C5H13Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 158.066
MDL-Nummer MFCD00012534
InChI-Schlüssel OCWGRWAYARCRTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-dimethylaminoisopropyl chloride hydrochloride, 2-chloro-1-dimethylamino propane hydrochloride, 2-chloro-n,n-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, n,n-dimethyl-2-chloropropylamine hydrochloride, 2-chloropropyldimethylammonium chloride, 2-dimethylamino isopropyl chloride hydrochloride, 2-chloropropyldimethylamine hydrochloride, 2-chloropropyl-dimethylamine hydrochloride, 1-methyl-2-dimethylaminoethyl chloride hydrochloride, 2-chloropropyl dimethylamine hydrochloride
PubChem CID 94294
IUPAC-Name 2-Chlor-N,N-dimethylpropan-1-amin;hydrochlorid
SMILES CC(CN(C)C)Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Dimethylaminoisopropyl chloride hydrochloride
Schmelzpunkt 190°C to 193°C
Menge 100 g
Beilstein 3670215
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 158.07
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.