Learn More
2-Ethyl-1-butanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470107
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
CAS: 97-95-0 | C6H14O | 102.18 g/mol
It is used as a perfuming agent in cosmetics industry. 2-Ethyl-1-butanol is used for the synthesis of various pharmaceutical compounds, such as novel branched Alkyl carbamates, acting as anticonvulsant agent. It is also a solvent used for various organic synthesis, separation processes and ionic liquids, and solvent mixtures for pharmaceutical applications . It is also used to make penetrating oils, corrosion inhibitors, plasticizers, and perfumes; as cleaning agent for printed circuits; and to improve flow of paints and varnishes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Parfüm in der Kosmetikindustrie eingesetzt. 2-Ethyl-1-Butanol wird für die Synthese verschiedener pharmazeutischer Verbindungen, wie neuartiger verzweigter Alkylcarbamate, als Antikonvulsiva verwendet. Stellt darüber hinaus ein Lösungsmittel dar, das für verschiedene organische Synthesen, Trennprozesse und ionische Flüssigkeiten sowie Lösungsmittelmischungen für pharmazeutische Anwendungen verwendet wird. Einsatz auch zur Herstellung von Kriechölen, Korrosionshemmern, Plastifizierern und Parfums, als Reinigungsmittel für Leiterplatten und zur Verbesserung des Flusses von Farben und Lacken.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (4 mg/ml bei 25 °C), Alkohol, Äther und den meisten organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97-95-0
Summenformel C6H14O
Molekulargewicht (g/mol) 102.18
MDL-Nummer MFCD00004744
InChI-Schlüssel TZYRSLHNPKPEFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethyl-1-butanol, 1-butanol, 2-ethyl, 2-ethylbutanol, 2-ethylbutyl alcohol, pseudohexyl alcohol, 3-methylolpentane, 2-ethylbutanol-1, ethylbutanol, 3-pentylcarbinol, sec-pentylcarbinol
PubChem CID 7358
IUPAC-Name 2-Ehylbutan-1-ol
SMILES CCC(CC)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethyl-1-butanol
Schmelzpunkt -52°C
Dichte 0.831
Siedepunkt 146°C to 148°C
Flammpunkt 58°C (136°F)
Brechungsindex 1.422
Menge 500 mL
UN-Nummer UN1987
Beilstein 1731254
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (4mg/ml at 25°C),alcohol,ether,and most organic solvents.
Formelmasse 102.18
Reinheit (%) 99%