Learn More
2-Ethyl-1-butanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is used as a perfuming agent in cosmetics industry. 2-Ethyl-1-butanol is used for the synthesis of various pharmaceutical compounds, such as novel branched Alkyl carbamates, acting as anticonvulsant agent. It is also a solvent used for various organic synthesis, separation processes and ionic liquids, and solvent mixtures for pharmaceutical applications . It is also used to make penetrating oils, corrosion inhibitors, plasticizers, and perfumes; as cleaning agent for printed circuits; and to improve flow of paints and varnishes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Wird als Parfüm in der Kosmetikindustrie eingesetzt. 2-Ethyl-1-Butanol wird für die Synthese verschiedener pharmazeutischer Verbindungen, wie neuartiger verzweigter Alkylcarbamate, als Antikonvulsiva verwendet. Stellt darüber hinaus ein Lösungsmittel dar, das für verschiedene organische Synthesen, Trennprozesse und ionische Flüssigkeiten sowie Lösungsmittelmischungen für pharmazeutische Anwendungen verwendet wird. Einsatz auch zur Herstellung von Kriechölen, Korrosionshemmern, Plastifizierern und Parfums, als Reinigungsmittel für Leiterplatten und zur Verbesserung des Flusses von Farben und Lacken.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (4 mg/ml bei 25 °C), Alkohol, Äther und den meisten organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Ethyl-1-butanol |
Schmelzpunkt | -52°C |
Dichte | 0.831 |
Siedepunkt | 146°C to 148°C |
Flammpunkt | 58°C (136°F) |
Brechungsindex | 1.422 |
Menge | 2500 mL |
UN-Nummer | UN1987 |
Beilstein | 1731254 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (4mg/ml at 25°C),alcohol,ether,and most organic solvents. |