Learn More
2-Fluor-3 -Methoxybenzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11315475
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 352303-67-4
Summenformel C7H8BFO3
Molekulargewicht (g/mol) 169.946
MDL-Nummer MFCD02094728
InChI-Schlüssel JCKZNMSBFBPDPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-3-methoxyphenyl boronic acid, 2-fluoro-3-methoxybenzeneboronic acid, 2-fluoro-3-methoxyphenyl boranediol, 2-fluoro-3-methoxyphenylboronicacid, boronic acid, 2-fluoro-3-methoxyphenyl, pubchem1848, 2-fluoro-3-methoxy-phenyl boronic acid, acmc-1af04, 2-fluoro-3-methoxy-phenylboronic acid
PubChem CID 4985744
IUPAC-Name (2-Fluor-3-methoxyphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=C(C(=CC=C1)OC)F)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-3-methoxybenzeneboronic acid
Menge 1 g
Beilstein 9191510
Formelmasse 169.95
Reinheit (%) 97%