Learn More
2-Fluor-4 -Methoxybenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 162101-31-7 | C7H8BFO3 | 169.95 g/mol
62.51 € - 209.04 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 162101-31-7 |
---|---|
Summenformel | C7H8BFO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 169.95 |
MDL-Nummer | MFCD04039323 |
InChI-Schlüssel | ULUIXJDBPYBAHS-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid, 2-fluoro-4-methoxyphenyl boronic acid, 4-borono-3-fluoroanisole, boronic acid, 2-fluoro-4-methoxyphenyl, boronic acid, b-2-fluoro-4-methoxyphenyl, 2-fluoro-4-methoxyphenylboronicacid, pubchem15367, acmc-209dnv, ksc498a9p, 2-fluoro-4methoxyphenylboronic acid |
PubChem CID | 15789384 |
IUPAC-Name | (2-Fluor-4-methoxyphenyl)boronsäure |
SMILES | COC1=CC=C(B(O)O)C(F)=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11456880
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19960.03 |
1 g |
62.51 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11466880
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19960.06 |
5 g |
209.04 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
162101-31-7 | |
169.95 | |
ULUIXJDBPYBAHS-UHFFFAOYSA-N | |
15789384 | |
COC1=CC=C(B(O)O)C(F)=C1 |
C7H8BFO3 | |
MFCD04039323 | |
2-fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid, 2-fluoro-4-methoxyphenyl boronic acid, 4-borono-3-fluoroanisole, boronic acid, 2-fluoro-4-methoxyphenyl, boronic acid, b-2-fluoro-4-methoxyphenyl, 2-fluoro-4-methoxyphenylboronicacid, pubchem15367, acmc-209dnv, ksc498a9p, 2-fluoro-4methoxyphenylboronic acid | |
(2-Fluor-4-methoxyphenyl)boronsäure |
Spezifikation
2-Fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid | |
C7H8BFO3 | |
9192698 | |
ULUIXJDBPYBAHS-UHFFFAOYSA-N | |
(2-Fluor-4-methoxyphenyl)boronsäure | |
15789384 | |
98% |
162101-31-7 | |
MFCD04039323 | |
2-fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid, 2-fluoro-4-methoxyphenyl boronic acid, 4-borono-3-fluoroanisole, boronic acid, 2-fluoro-4-methoxyphenyl, boronic acid, b-2-fluoro-4-methoxyphenyl, 2-fluoro-4-methoxyphenylboronicacid, pubchem15367, acmc-209dnv, ksc498a9p, 2-fluoro-4methoxyphenylboronic acid | |
COC1=CC=C(B(O)O)C(F)=C1 | |
169.95 | |
169.95 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen