Learn More
2-Fluor-4-Methyl-5-Nitrobenzolboronsäure-Pinacolester, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15417166
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1510828-68-8
Summenformel C13H17BFNO4
Molekulargewicht (g/mol) 281.09
InChI-Schlüssel VJFYRTJYOVWHNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-fluoro-4-methyl-5-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-fluoro-4-methyl-5-nitrophenyl boronic acid pinacol ester
PubChem CID 74789592
IUPAC-Name 2-(2-fluor-4-methyl-5-nitrophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2F)C)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester
Menge 1 g
Formelmasse 281.09
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest