Learn More
2-Fluor-4 (Trifluormethoxy)-DL-Phenylalanin, 97 %
Artikelnummer. 15428405
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1391008-15-3
Summenformel C10H9F4NO3
Molekulargewicht (g/mol) 267.18
MDL-Nummer MFCD16652500
InChI-Schlüssel POFOCSWADMUTGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-trifluoromethoxy-dl-phenylalanine, 2-amino-3-2-fluoro-4-trifluoromethoxy phenyl propanoic acid
PubChem CID 66523488
IUPAC-Name 2-amino-3-[2-fluor-4-(trifluoromethoxy)phenyl]propansäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)F)CC(C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Menge 1 g
Formelmasse 267.18
Reinheit (%) 97%