Learn More
2'-Fluor-6'-Hydroxyacetophenon, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11322129
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93339-98-1
Summenformel C8H7FO2
Molekulargewicht (g/mol) 154.14
MDL-Nummer MFCD01090995
InChI-Schlüssel PSNPXFMLAVLPPP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2737324
IUPAC-Name 1-(2-Fluor-6-Hydroxyphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=C(O)C=CC=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Fluoro-6'-hydroxyacetophenone
Brechungsindex 1.534
Menge 1 g
Synonym 1-2-fluoro-6-hydroxyphenyl ethanone, 2'-fluoro-6'-hydroxyacetophenone, 2-fluoro-6-hydroxyacetophenone, 1-2-fluoro-6-hydroxyphenyl ethan-1-one, 1-2-fluoro-6-hydroxy-phenyl-ethanone, ethanone, 1-2-fluoro-6-hydroxyphenyl, 1-acetyl-2-fluoro-6-hydroxybenzene, 1-2-fluoranyl-6-oxidanyl-phenyl ethanone, ethanone,1-2-fluoro-6-hydroxyphenyl
Formelmasse 154.14
Reinheit (%) 98%