Learn More
2-Furaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13498418 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
CAS: 98-01-1 | C5H4O2 | 96.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-01-1
Summenformel C5H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 96.09
MDL-Nummer MFCD00003229
InChI-Schlüssel HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym furfural, 2-furaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, furaldehyde, 2-formylfuran, furfuraldehyde, fural, 2-furanaldehyde, 2-furancarbonal, 2-furfural
PubChem CID 7362
ChEBI CHEBI:34768
IUPAC-Name Furan-2-Carbaldehyd
SMILES O=CC1=CC=CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Furaldehyde
Azidität 0.02 eq/L max.
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -37°C
Farbe Bernstein bis Braun
Dichte 1.1600g/mL
Siedepunkt 159°C to 161°C
Flammpunkt 60°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Metalltrommel
Brechungsindex 1.5250 to 1.527
Menge 10 L
Rückstand nach Verdampfung 0.5% max.
Merck Index 15,4333
Relative Dichte 1.16
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 83g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene
Viskosität 1.49 mPa.s (25°C)
Formelmasse 96.08
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit