Learn More
2-Indanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7020570
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 615-13-4 | C9H8O | 132.162 g/mol
2-Indanone undergoes TiCl4-Mg mediated coupling with CHBr3 to yield dibromomethyl carbinol. It reacts with 5,5-dimethyl-3-pyrazolidinone to yield 5,5-dimethyl-2-(1H-indenyl-2)-3-pyrazolidinone. On photolysis by 266-nm one-photon excitation yields o-xylylene. It was used as starting reagent in the synthesis of indene-fused porphyrins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Indanon durchläuft eine TiCl4-Mg-vermittelte Kopplung mit CHBr3, um Dibrommethylcarbinol zu erhalten. Reagiert mit 5,5-Dimethyl-3-Pyrazolidinon, um 5,5-Dimethyl-2-(1H-Indenyl-2)-3-Pyrazolidinon zu erhalten. Bei der Photolyse durch 266-nm ergibt die Einphotonenanregung O-Xylolen. Wurde als Ausgangsreagenz bei der Synthese von Inden-fusionierten Porphyrinen verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 615-13-4
Summenformel C9H8O
Molekulargewicht (g/mol) 132.162
MDL-Nummer MFCD00003792
InChI-Schlüssel UMJJFEIKYGFCAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-indanone, indan-2-one, 1h-inden-2 3h-one, 1,3-dihydro-2h-inden-2-one, beta-hydrindone, 2h-inden-2-one, 1,3-dihydro, unii-0i79n673de, 2,3-dihydro-1h-inden-2-one, 4-07-00-01002 beilstein handbook reference, 2-lndanone
PubChem CID 11983
ChEBI CHEBI:27930
IUPAC-Name 1,3-Dihydroinden-2-on
SMILES C1C(=O)CC2=CC=CC=C21
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Indanone
Schmelzpunkt 52°C to 56°C
Siedepunkt 218°C (decomposition)
Flammpunkt 100°C (212°F)
Menge 5 g
Beilstein 636550
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) 98%