Learn More
2-Methoxyphenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023180
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
2-Methoxyphenol, >-98 %, C7H8O2, CAS-Nummer-90-05-1, Methylcatechol, Guaiastil, 2-Hydroxyanisol, 1-Hydroxy-2-Methoxybenzol, Pyroguaiac-Säure, o-Methoxyphenol, Pyrocatechol Monomethylether, Phenol, 2-Methoxy, Guaicol, Guaiacol, 1000 g, > 98 %, 508112, 204 °C bis 206 °C, CHEBI:28591, 1.129
2-Methoxyphenol acts as an expectorant. It is used as an anti-oxidant as well as an anti-skinning agent for paints. It serves as a precursor to flavorants such as eugenol and vanillin. Further, it is used as an intermediate in the chemical synthesis of active pharmaceuticals, flavoring and perfumery products. In addition to this, it is also used as an indicator in chemical reactions that produce oxygen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methoxyphenol wirkt als Expektorans. Es wird als Antioxidationsmittel sowie als Anti-Skinning-Mittel für Farben verwendet. Es dient als Vorstufe zu Geruchsstoffen wie Eugenol und Vanillin. Darüber hinaus wird es als Zwischenprodukt bei der chemischen Synthese von aktiven Pharmazeutika, Aromastoffen und Parfümerieprodukten eingesetzt. Darüber hinaus wird es auch als Indikator für chemische Reaktionen verwendet, die Sauerstoff erzeugen.
Löslichkeit
Mischbar mit Kohlenstofftetrachlorid, Alkohol, Chloroform, Äther, Ölen, Eisessigsäure und Natriumhydroxid-Lösung. Leicht mischbar mit Wasser und Petrolether.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90-05-1
Summenformel C7H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 124.139
MDL-Nummer MFCD00002185
InChI-Schlüssel LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym guaiacol, o-methoxyphenol, 2-hydroxyanisole, phenol, 2-methoxy, pyrocatechol monomethyl ether, methylcatechol, guaiastil, guaicol, 1-hydroxy-2-methoxybenzene, pyroguaiac acid
PubChem CID 460
ChEBI CHEBI:28591
IUPAC-Name 2-Methoxyphenol
SMILES COC1=CC=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxyphenol
Schmelzpunkt 28°C to 31°C
Dichte 1.129 g/mL
Siedepunkt 204°C to 206°C
Flammpunkt 82°C (179°F)
Prozentgehaltsbereich >98%
Brechungsindex 1.543
Menge 250 g
Beilstein 508112
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,4553
Löslichkeitsinformationen Miscible with carbon tetrachloride,alcohol,chloroform,ether,oils,glacial acetic acid and sodium hydroxide solution. Slightly miscible with water and petroleum ether.
Formelmasse 124.14
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methoxyphenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Methoxyphenol