Learn More
(+/-)-2-Methyl-1-Butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404867
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
CAS: 137-32-6 | C5H12O | 88.15 g/mol
2-Methyl-1-butanol is a volatile metabolite produced by a number of different plant species. Used as a solvent in organic synthesis (introduction of active amyl group), in lubricants, plasticizers, additives for oils & paints. It is also employed as a perfuming agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methyl-1-Butanol ist ein flüchtiger Metabolit, der von einer Reihe verschiedener Pflanzenarten produziert wird. Wird als Lösungsmittel in der organischen Synthese (Einführung einer aktiven Amylgruppe), in Schmierstoffen, Weichmachern und als Zusatzstoff bei Ölen und Farben verwendet. Es wird auch als Duftstoff eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich. [183 g/l (0 C)] und Alkohol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 137-32-6
Summenformel C5H12O
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
MDL-Nummer MFCD00004743
InChI-Schlüssel QPRQEDXDYOZYLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1-butanol, active amyl alcohol, 1-butanol, 2-methyl, 2-methylbutanol, sec-butylcarbinol, dl-2-methyl-1-butanol, 2-methyl-n-butanol, 2-methylbutyl alcohol, 2-methyl butanol-1, primary active amyl alcohol
PubChem CID 8723
ChEBI CHEBI:48945
IUPAC-Name 2-Methylbutan-1-ol
SMILES CCC(C)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-2-Methyl-1-butanol
Schmelzpunkt <-70°C
Dichte 0.815
Siedepunkt 129°C to 131°C
Flammpunkt 43°C (109°F)
Brechungsindex 1.411
Menge 2500 mL
UN-Nummer UN1105
Beilstein 1718810
Merck Index 14,6030
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. [183g/L (0 C)] and alcohol.
Formelmasse 88.15
Reinheit (%) 98%