Learn More
2-Methylbenzenboronsäure1,3 -Propandiolester, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7035018
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 163517-56-4
Summenformel C10H13BO2
Molekulargewicht (g/mol) 176.022
MDL-Nummer MFCD06659935
InChI-Schlüssel UIDYFYHQHHMEKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-methylphenyl-1,3,2-dioxaborinane, 2-methylbenzeneboronic acid, propanediol cyclic ester, 2-methylphenylboronic acid propanediol cyclic ester, 2-o-tolyl-1,3,2-dioxaborinane, 2-2-methylphenyl 1,3,2-dioxaborinane, 1,3,2-dioxaborinane,2-2-methylphenyl, 2-methylbenzeneboronic acid 1,3-propanediol ester, 2-methylphenylboronic acid,propanediol cyclic ester, 2-methylphenylboronic acid, propanediol cyclic ester
PubChem CID 23005365
IUPAC-Name 2-(2-Methylphenyl)-1,3,2-dioxaborinan
SMILES B1(OCCCO1)C2=CC=CC=C2C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylbenzeneboronic acid 1,3-propanediol ester
Menge 1 g
Formelmasse 176.02
Reinheit (%) 95%