missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Methylbutan, Reagenzienqualität, ≥99%, Honeywell™

Artikelnummer. 15678490 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
4 l
4 x 1 L
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.

Reagenzgütegrad, ≥ 99 %

  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 78-78-4
Summenformel C5H12
Molekulargewicht (g/mol) 72.15
MDL-Nummer MFCD00009338
InChI-Schlüssel QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Isopentan, Isoamylhydrid, Butan, 2-Methyl, Dimethylethylmethan, Ethyldimethylmethan, 1,1,2-Trimethylethan, Iso-Pentan, 1,1-Dimethylpropan, Butane, iso-c5h12
PubChem CID 6556
ChEBI CHEBI:30362
IUPAC-Name 2-Methylbutan
SMILES CCC(C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Methylbutan
Schmelzpunkt -160 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.62 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 28 °C (1013 hPa)
Flammpunkt −51 °C (−59.8 °F)
Zündpunkt 788 °F
Geruch Merkmal
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2CH(CH3)2
Menge 4 l
UN-Nummer UN1265
Beilstein 1730723
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Dampfdichte 2.6 (vs. Luft)
Formelmasse 72.15 mol
Dampfdruck 11.17 psi (20 °C)
Reinheit (%) ≥ 99 %
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylbutane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt