Learn More
2-Methylbutyrylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7026548
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 57526-28-0 | C5H9ClO | 120.576 g/mol
2-Methylbutyryl chloride was used in the synthesis of 2-methylbutyramide, N-((R,S)-2-methylbutanoyl)salicylhydrazide, 2-methyl-1-phenyl-1-butanone, 1,1’-(1,3,7,9-tetrahydroxydibenzofuran-2,6-diyl)bis(2-methylbutan-1-one).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methylbutyrylchlorid wurde bei der Synthese von 2-Methylbutyramid, N-((R,S)-2-Methylbutanoyl)salicylhydrazid, 2-Methyl-1-Phenyl-1-Butanon,1,1'-(1,3,7,9-Tetrahydroxydibenzofuran-2,6-diyl)bis(2-Methylbutan-1-on) verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Fern von Oxidationsmitteln, Aminen, Basen, Alkoholen, aktiven Metallen und Wasser/Feuchtigkeit aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57526-28-0
Summenformel C5H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 120.576
MDL-Nummer MFCD00041726
InChI-Schlüssel XRPVXVRWIDOORM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylbutyryl chloride, dl-2-methylbutyryl chloride, butanoyl chloride, 2-methyl, ethylmethylacetylchloride, dl-2-methyl-butyryl chloride, rs-2-methylbutyryl chloride, 2-methyl-butyryl chloride, #, +-2-methyl butanoyl chloride
PubChem CID 93697
IUPAC-Name 2-Methylbutanoylchlorid
SMILES CCC(C)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylbutyryl chloride
Dichte 0.98
Siedepunkt 116°C to 117°C
Flammpunkt 20°C (68°F)
Brechungsindex 1.418
Menge 5 g
UN-Nummer UN2924
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 120.58
Reinheit (%) 99%