Learn More
2-Methylcyclohexan-1,3-Dion, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339579
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
CAS: 1193-55-1 | C7H10O2 | 126.16 g/mol
2-Methylcyclohexane-1,3-dione acts as a synthetic intermediate. It is an important starting material, exemplified in a formal synthesis of acorone. It is also used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methylcyclohexan-1,3-dion wirkt als synthetisches Zwischenprodukt. Es ist ein wichtiges Ausgangsmaterial, beispielsweise bei der formalen Synthese von Acoron. Es wird auch in der organischen Synthese sowie für Pharmazeutika und Agrochemikalien verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol (0.1 g/ml). Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Hygroskopisch. Lagerung bei -20 °C. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1193-55-1
Summenformel C7H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 126.16
MDL-Nummer MFCD00001587
InChI-Schlüssel VSGJHHIAMHUZKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1,3-cyclohexanedione, 1,3-cyclohexanedione, 2-methyl, 1,3-dimethylcycloadipic ketone, 2-methyl-1,3-cyclohexandione, 1-methyl-2,6-cyclohexanedione, ghl.pd_mitscher_leg0.98, 2-methylcyclohexan-1,3-dion, 2-methyl-cyclohexane-1,3-dione, pubchem15384, acmc-209a2g
PubChem CID 70945
IUPAC-Name 2-Methylcyclohexan-1,3-dion
SMILES CC1C(=O)CCCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylcyclohexane-1,3-dione
Schmelzpunkt 204°C to 208°C
Menge 100 g
Beilstein 1281598
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol ( 0.1g/mL). Insoluble in water.
Formelmasse 126.16
Reinheit (%) ≥98%