Learn More
2-Methylcyclohexanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369226
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
CAS: 583-60-8 | C7H12O | 112.172 g/mol
2-Methylcyclohexanone is used as a fragrant and flavoring agent. It can also be used for the preparation of a novel pladienolide analog scaffold. Also used as a solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methylcyclohexanon wird als Duft- und Aromastoff verwendet. Es kann auch zur Herstellung eines neuartigen Gerüsts auf Basis eines Pladienolidanalogons verwendet werden. Außerdem wird es als Lösungsmittel verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich Löslich in Methanol und Diethylether.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 583-60-8
Summenformel C7H12O
Molekulargewicht (g/mol) 112.172
MDL-Nummer MFCD00001635
InChI-Schlüssel LFSAPCRASZRSKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylcyclohexanone, o-methylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-methyl, 2-metilcicloesanone, 2-methyl-1-cyclohexanone, methylanon, alpha-methylcyclohexanone, sexton b, 2-methyl-cyclohexanon, 2-methyl cyclohexanone
PubChem CID 11419
IUPAC-Name 2-Methylcyclohexan-1-on
SMILES CC1CCCCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylcyclohexanone
Schmelzpunkt -14°C
Dichte 0.925
Siedepunkt 162°C to 163°C
Flammpunkt 46°C (114°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Brechungsindex 1.448
Menge 2500 mL
UN-Nummer UN2297
Beilstein 506751
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in methanol and diethyl ether.
Formelmasse 112.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylcyclohexanone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Methylcyclohexanone