Learn More
2-Morpholino-1,3-Thiazol-4-Carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3541144
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Chemische Identifikatoren
CAS 126533-97-9
Summenformel C8H10N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 198.24
MDL-Nummer MFCD09817537
InChI-Schlüssel JPJSUXPYPAQDDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinothiazole-4-carbaldehyde, 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carbaldehyde, 2-morpholino-1,3-thiazole-4-carbaldehyde, 4-thiazolecarboxaldehyde,2-4-morpholinyl, acmc-20ahfg, 4-4-formyl-1,3-thiazol-2-yl morpholine, 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde, 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxaldehyd
PubChem CID 15053579
IUPAC-Name 2-Morpholin-4-yl-1,3-thiazol-4-carbaldehyd
SMILES C1COCCN1C2=NC(=CS2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Morpholino-1, 3-thiazole-4-carbaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 198.25
Reinheit (%) 97%