Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Adapter mit 2 Hälsen
Zwei parallele Hälse mit zwei NS-Hülsen und einem NS-Konus
52.00 € - 63.44 €
Spezifikation
Material DURAN™ Schläuche
Menge 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Konusgröße Anzahl Standard-Konusverbindungen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Konusgröße Anzahl Standard-Konusverbindungen Preis Menge & Verfügbarkeit  
10654392
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente™
05010033
NS 24/29 NS 24/29
63.44 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10418792
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente™
05010014
NS 29/32 NS 14/23
52.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gemäß DIN 12594
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
DURAN™ Schläuche
1