Learn More
2-Octanol, 97 %, Honeywell™
Artikelnummer. p-7120075 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
0.97
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-96-6
Summenformel C8H18O
Molekulargewicht (g/mol) 130.231
MDL-Nummer MFCD00004591
InChI-Schlüssel SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Octylalkohol, 2-Hydroxyoctan, sec-Caprylalkohol, 1-Methylheptylalkohol, DL-2 -Octanol, 1-methylheptanol, methylhexylcarbinol, 1-methylheptyl alcohol, dl-2-octanol, n-octan-2-ol
PubChem CID 20083
ChEBI CHEBI:37869
IUPAC-Name Octan-2-ol
SMILES CCCCCCC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Octanol
Farbe Farblos
Dichte 0.819 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 174 °C bis 181 °C
Flammpunkt 71 °C (159.8 °F)
Geruch Unangenehm
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)5CH(OH)CH3
Menge 100 ml
Löslichkeitsinformationen 0.986 glL bei 20 °C in Wasser
Formelmasse 130.23 mol
Reinheit (%) 0.97
Physikalische Form Flüssig