Learn More
2-Propanol, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Click to view available options
Menge:
500 ml
4 l
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
Beschreibung
- Für Labor, Forschung oder Fertigung
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Propanol |
Menge | 500 ml |
Flammpunkt | 12.00 °C |
Verpackung | Enghalsflasche aus braunem Glas |
Hinweise zur Reinheitsqualität | Erfüllt die chemischen Anforderungen von ACS-Reagenzien |
Relative Dichte | 1 l = 0.79 kg |
Formelmasse | 60.1 |
Güte | BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.