Learn More
2-Propanol-d8, 99 % (isotopisch), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Propanol-d8 |
Physikalische Form | Flüssig |
Namenshinweis | Isotopic |
Dichte | 0.90g/mL |
Flammpunkt | −11.7°C (53°F) |
Geruch | Alcohol-like |
Menge | 1 g |
Schmelzpunkt | -89.5°C |
Siedepunkt | 82.4°C |
UN-Nummer | UN1219 |