Learn More
2-Propanol-d8, 99 % (isotopisch), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364368
Click to view available options
Menge:
1 g
5g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22739-76-0
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 68.15
MDL-Nummer MFCD00044341
InChI-Schlüssel KFZMGEQAYNKOFK-PIODKIDGSA-N
Synonym 2-propanol-d8, isopropanol-d8, 2 h? propan-2-2 h ol, octadeuteroisopropanol, 2h8-2-propanol, 2-propan-1,1,1,2,3,3,3-d7-ol-d, 2-propanol-d isotopic 1g, 2-propanol-d8, 99.5 atom % d
PubChem CID 2723972
SMILES [2H]OC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Propanol-d8
Physikalische Form Flüssig
Namenshinweis Isotopic
Dichte 0,90 g/mL
Flammpunkt −11,7 °C (53 °F)
Geruch Alkoholähnlich
Menge 25 g
Schmelzpunkt -89,5 °C
Siedepunkt 82,4 °C
UN-Nummer UN1219
Löslichkeitsinformationen Completely soluble in water.
IUPAC-Name 1,1,1,2,3,3,3-heptadeuterio-2-deuteriooxypropan
Formelmasse 68.15
Reinheit (%) 99%