Learn More
Ismatec™ 2-Stopper-Schlauch, Tygon E-LFL
Haltbare, chemisch beständige Pumpenschläuche in einer Vielzahl von Größen erhältlich.
Marke: Ismatec™ SCE0425
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- DEHP-frei.
- Längste Lebensdauer aller transparenten Tygon-Schlauchmaterialien.
- Ausgezeichnete Wahl, wenn Transparenz und gute chemische Beständigkeit erforderlich sind.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Geschmacksneutral.
- Extrem geringe Partikelspallation.
- Entspricht USP Klasse VI und FDA-Kriterien.
- Nicht alternd.
Spezifikation
FDA 21 CFR 175.300; US-Arzneibuch Klasse VI | |
Autoklavierbar | |
Tygon E-LFL | |
Pumpen, die Kassetten in das Pumpenkopfdesign integrieren. | |
12/Packung | |
Innendurchmesser1,60 mm | |
Durchsichtig |
Blau-Blau | |
Innendurchmesser1,60 mm | |
400 mm | |
−50 °C | |
Säuren:Mittelmäßig, Laugen:Mittelmäßig, Lösungsmittel:Nicht empfohlen, Druck:Gut, Vakuum:Gut, Viskose Medien:Hervorragend Sterile Medien:Eingeschränkt | |
Autoklavierbar mit Dampf, 30 Minuten bei 1 bar (15 psi) und 121 °C (250 °F); Schläuche erscheinen milchig.Gassterilisation mit Ethylenoxid.Nicht empfohlen für die Strahlsterilisation. | |
74 °C |