Learn More
2-(trifluorométhyl)cyclohexanone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7032086
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 56734-74-8 | C7H9F3O | 166.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56734-74-8
Formule moléculaire C7H9F3O
Poids moléculaire (g/mol) 166.14
Numéro MDL MFCD00102125
Clé InChI RZSQHJQIBOWYSQ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-trifluoromethyl cyclohexanone, 2-trifluoromethylcyclohexanone, 2-trifluoromethyl cyclohexan-1-one, trifluoromethylcyclohexanone, 2-trifluoromethyl-cyclohexan-1-one
CID PubChem 2777488
Nom IUPAC 2-(trifluoromethyl)cyclohexan-1-one
SMILES FC(F)(F)C1CCCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
Point d’ébullition 71°C to 73°C (12 mmHg)
Quantité 250 mg
Numéro UN UN1224
Poids de la formule 166.14
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis