Learn More
(+/-)-2-(Trifluormethyl)piperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7031444
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 131922-05-9
Summenformel C5H9F3N2
Molekulargewicht (g/mol) 154.136
MDL-Nummer MFCD07373382
InChI-Schlüssel YNEJOOCZWXGXDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl piperazine, 2-trifluoromethyl-piperazine, +/--2-trifluoromethyl piperazine, piperazine, 2-trifluoromethyl, -2-trifluoromethyl piperazine, piperazine, 2-trifluoromethyl-9ci, acmc-20aolo, 2trifluoromethylpiperazine, m-trifluoromethylpiperazine
PubChem CID 18519725
IUPAC-Name 2-(Trifluormethyl)piperazin
SMILES C1CNC(CN1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-2-(Trifluoromethyl)piperazine
Schmelzpunkt 94°C to 97°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3259
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 154.13
Reinheit (%) 97%