Learn More
2-Trimethylsilyl-1 -Ethylboronsäure Pinacolester, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11328916
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 165904-20-1
Summenformel C11H25BO2Si
Molekulargewicht (g/mol) 228.21
MDL-Nummer MFCD03788725
InChI-Schlüssel YKYAZAJUMAWTGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trimethylsilyl-1-ethylboronic acid pinacol ester, trimethyl 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl ethyl silane, trimethyl 2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl ethyl silane
PubChem CID 11436111
IUPAC-Name Trimethyl-[2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)ethyl]silan
SMILES CC1(C)OB(CC[Si](C)(C)C)OC1(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Trimethylsilyl-1-ethylboronic acid pinacol ester
Brechungsindex 1.431
Menge 250 mg
Beilstein 8683473
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 228.22
Reinheit (%) 97%