Learn More
2-Valerylthiophen, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11411210
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53119-25-8
Summenformel C9H12OS
Molekulargewicht (g/mol) 168.254
MDL-Nummer MFCD00053149
InChI-Schlüssel KJMPRCVRMAHTBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-thien-2-ylpentan-1-one, 1-2-thienyl pentan-1-one, 1-thiophen-2-yl pentan-1-one, 1-pentanone, 1-2-thienyl, unii-x71z1k8ray, 2-valerylthiophene, x71z1k8ray, 2-pentanoylthiophene, butyl 2-thienyl ketone, acmc-20aors
PubChem CID 574100
IUPAC-Name 1-Thiophen-2-ylpentan-1-on
SMILES CCCCC(=O)C1=CC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Valerylthiophene
Brechungsindex 1.5358
Menge 10 g
Formelmasse 168.25
Reinheit (%) 97%